Merck
344915
Sigma-Aldrich
Aluminum metaphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Al(PO3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
gęstość
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)