Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9(CO2H)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3120108
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
composition
cis, 95%
mp
211-215 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
InChI key
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?