Merck
341096
Sigma-Aldrich
Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate
98%
Synonim(y):
N-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl3NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
111-113 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)COC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H6Cl3NO5/c8-7(9,10)3-15-6(14)16-11-4(12)1-2-5(11)13/h1-3H2
Klucz InChI
WBZXNGAFYBGQFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate was used in the synthesis of:
  • methyl [phenyl 5-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamino)-3,5-dideoxy-2-thio-β-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosid]-onate[1]
  • phenyl 3,4-di-O-benzyl-6-O-(tert-butyl-dimethyl-silyl)-1-selanyl-2-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamine)-β-D-galactopyranoside[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chien-Tai Ren et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5427-5430 (2007-06-21)
Synthesis of a tetrasaccharide glycosyl glycerol, the core structure of glycoglycerolipid from Meiothermus taiwanensis ATCC BAA-400, was described. A one-pot glycosylation with three components was employed as a key step.
Chien-Tai Ren et al.
The Journal of organic chemistry, 67(4), 1376-1379 (2002-02-16)
The preparation of a disaccharide 2, Neu5Ac-alpha-(2-->5)Neu5Gc having a alpha-benzyl protecting group at the reducing end, by the coupling of the easily accessible building units 4 and 5 is described. Subsequent deprotection of the coupling adduct led to the isolation