Przejdź do
34072
2,4-Dibromobutyryl chloride
technical, ~90% (GC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CHBrCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4955401
Assay:
~90% (GC)
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.535
density
2.00 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C4H5Br2ClO/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2H2
InChI key
WYZLYWUZERABRL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dibromobutyryl chloride was used in the preparation of:
  • methyl 2,4-dibromobutanoate
  • series of 3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene)pyrrolidin-2-ones, anti-inflammatory/analgesic agents[1]
  • α-bromolactam[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857309490740263
assay
~90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.535
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.572
refractive index
-
density
2.00 g/mL at 20 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 20 °C, 1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
grade
technical
grade
technical
grade
technical
grade
technical
functional group
acyl chloride, bromo
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
amine, ether
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)