Merck
34070
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate
technical, ≥85% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4660530
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥85% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥85% (GC)
form
liquid
density
1.562 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C8H14Br2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6(10)4-5-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IELBUWARMJVXDU-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 2,4-dibromobutyrate was employed as building block in reaction with primary amines to yield azetidine-2-carboxylates.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)