Merck
340677
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
(Phenylethynyl)lithium
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C≡CLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
1.0 M in THF
density
0.91 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
SMILES string
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
InChI key
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)