Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-257-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
63-64 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
General description
Ethyl trans-3-hexenoate is an ester. It was evaluated as aroma volatile in the GC effluents of cashew apple water phase phase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl trans-3-hexenoate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?