Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3OC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-583-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
92 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
InChI key
WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethoxy)phenol was employed in the catalytic enantioselective synthesis of esters.[1]
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?