Informacje o tej pozycji
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel
concentration
45-52.5% Ni (With Dimethylglyoxime, gravimetric)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.[Ni++].[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.5Ni.10H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);;;;;;10*1H2/q;;5*+2;;;;;;;;;;/p-10
InChI key
KWOUKTWMXYFKIW-UHFFFAOYSA-D
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12244-51-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?