Merck
337706
Tricarbonyl(naphthalene)chromium(0)
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H8)Cr(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.20
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
bp
70 °C/0.001 mmHg (lit.)
mp
138 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O]#C[Cr]12345(C#[O])(C#[O])C6=C1[C]27=[C]3(C=CC=C7)C4=C56
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)