Przejdź do zawartości
337595
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4907144
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
InChI key
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)