Merck
336491
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinine
98%
Synonim(y):
Dihydroquinine 4-chlorobenzoate, Hydroquinine 4-chlorobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.98
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4302318
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
optical activity
[α]26/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19-,25-,26+/m0/s1
InChI key
TXVNNFDXQZFMBQ-MFQNCIFPSA-N
Legal Information
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)