Merck
335010
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H49ClP3Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
927.41
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
259-480-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
5% toluene
SMILES string
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)