Merck
334464
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Synonim(y):
Ruthenium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2RuCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Ru/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael W Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14703-14711 (2020-06-17)
The undeclared release and subsequent detection of ruthenium-106 (106Ru) across Europe from late September to early October of 2017 prompted an international effort to ascertain the circumstances of the event. While dispersion modeling, corroborated by ground deposition measurements, has narrowed