Przejdź do
333468
Silicon tetrabromide
99%
Synonim(y):
Tetrabromosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
232-182-4
MDL number:
Produkt 333468 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.8 (vs air)
Quality Segment
product line
CVD & ALD Precursors
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Application
Silicon tetrabromide (SiBr4) may be used to prepare photoluminescent silicon nanocrystals by chemical reduction with alkaline metals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon tetrabromide
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)