Przejdź do
332895
Trichloromethanesulfenyl chloride
≥96%
Synonim(y):
Perchloromethyl mercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl3SCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-840-4
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
liquid
Produkt 332895 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.41 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.02 psi ( 20 °C)
assay
≥96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
density
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClSC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4S/c2-1(3,4)6-5
InChI key
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Trichloromethanesulfenyl chloride was used in the preparation of:
  • trichloromethanesulfenyl acetate and trichloromethanesulfenyl trifluoroacetate via heterogeneous reaction with silver acetate and silver trifluoroacetate
  • trichloromethyl disulfides
  • alkyl orthocarbonates
  • trithiocarbonates
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)