Merck
330698
Bis(trimethylsilyl)cyclopentadiene,mixture of isomers
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.46
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C1C=CC(=C1)[Si](C)(C)C
Other Notes
Isomer ratio varies with temperature
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)