Przejdź do zawartości
329975
(+)-Boldine hydrochloride
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.84
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-675-0
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
InChI
1S/C19H21NO4.ClH/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18;/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
MUGNKMCHLPQCMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)