Merck
327700
Ethylenebis(diphenylarsine)
94%
Synonim(y):
1,2-Bis(diphenylarsino)ethane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.31
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-629-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
94%
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES string
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)