Merck
326518
Gold
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-165-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99% trace metals basis
form
foil
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
thickness
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
3 g = 25 × 25 mm; 12 g = 50 × 50 mm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)