Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
114-116 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
[I-].CC[n+]1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H12NO2.HI/c1-3-10-6-4-8(5-7-10)9(11)12-2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NGEAJXXGUZQCPN-UHFFFAOYSA-M
General description
Ion association/dissociation behavior of 1-ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide in a number of ionic and molecular liquids by mathematical and computational modelling was reported.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description ≥99.99% trace metals basis |
| assay 97% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 114-116 °C (lit.) | mp 661 °C (lit.) |
| functional group ester | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?