Merck
326097
Ammonium hexachloropalladate(IV)
Synonim(y):
Palladium(IV)-ammonium chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2PdCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pd/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
LOLIPEAFAJNGJM-UHFFFAOYSA-J
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)