Merck
325643
Europium(III) oxalate hydrate
99.9%
Synonim(y):
Ethanedioic acid europium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Eu2(C2O4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.99 (anhydrous basis)
EC Number:
221-885-1
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9%
SMILES string
O.O=C(O[Eu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Eu]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Eu.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
DFUMNFRIKCFDGT-UHFFFAOYSA-H
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)