Przejdź do zawartości
324264
2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.58
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
AAMNNSRHAVREBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)