Merck
324183
2,5-Dibromo-3,4-hexanedione
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(Br)COCOCH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.93
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
254-275-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
101-103 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)C(=O)C(=O)C(C)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)