Przejdź do
323640
Hexafluoropropylene oxide
98%
Synonim(y):
Hexafluoro-1,2-epoxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3F6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.02
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
207-050-4
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 323640, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
bp
−42 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C1(F)OC1(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-1(2(5,6)7)3(8,9)10-1
InChI key
PGFXOWRDDHCDTE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)