Przejdź do
310565
2-Phenylbenzoxazole
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
99%
assay
99%
mp
102-104 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
InChI key
FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Phenylbenzoxazole is present as a hydrophobic fluorospore in the fluorescent molecular sensors AS1-3. The synthesis and microbiological activity of a new series of 5-benzamido- and 5-phenylacetamidosubstituted-2-phenylbenzoxazole derivatives were studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)