Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96634
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
optical activity
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
mp
160-161 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 98% | assay 95% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 160-161 °C (lit.) | mp 92-95 °C | mp - | mp - |
| optical activity [α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine | optical activity - | optical activity [α]22/D -16°, c = 1 in chloroform | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?