Merck
309664
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-acetic acid
99%
Synonim(y):
(−)-Isoborneolacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
MDL number:
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
107-111 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
InChI key
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)