Merck
307130
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6F4NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.10
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)