Merck
30192
(R)-2-Aminohexane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-2-Hexylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
5237601
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (GC)
optical purity
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES string
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI key
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F
flash_point_c
54 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)