Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
754,00 zł
Nazwa produktu
Di-tert-butylchlorophosphine, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
48 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18ClP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- The Pd-catalyzed amination reaction with aryl halides.
- The Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling of arylboronic acids with aryl bromides and chlorides.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?