Przejdź do
301264
Ethylamine
97%
Synonim(y):
Aminoethane, Monoethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-834-7
Beilstein/REAXYS Number:
505933
MDL number:
Assay:
97%
Aby zapytać o ten produkt 301264, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.56 (15 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
874 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
721 °F
expl. lim.
14 %, 3.5-14 %
bp
16.6 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
density
0.680 g/mL at 20 °C (lit.), 0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylamine, also known as ethanamine is commonly employed as a precursor in the synthesis of organic compounds. It is a corrosive primary amine, which is found naturally in many vegetables and fruits. It is also present as a constituent of tobacco smoke. Ethylamine is known to affect the lungs and kidney when a person is exposed to it.
Application
Ethylamine can be used as a reagent:
  • In the hydroamination reaction to prepare ethylamine derivatives by addition reaction with alkynes using the Ind2TiMe2 catalyst.
  • To prepare Schiff base ligands, which are reacted with various metal cations to obtain mono- or binuclear ethylamine metal complexes.
  • To synthesize ethylamine-modified montmorillonite, which is used as a novel material for the removal of radiocesium from radioactive wastewater.
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 316 stainless steel needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed . Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
  • Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
  • PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
  • Stainless steel hose adapter Z146838
  • Aldrich® mini gas regulator Z513547
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-04-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?