Przejdź do
300780
Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
assay
99%
form
powder
bp
138-140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-8-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-pyrazolecarboxylate was used in the preparation of 4-chloromethylpyrazole.[1] It was also used as starting material in a copper-diamine-catalyzed N-arylation reaction.[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)