Merck
299987
Fluorene-4-carboxylic acid
technical grade, 90%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-138-9
MDL number:
Assay:
90%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
assay
90%
mp
179-182 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2Cc3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)13(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI key
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
General description
The structures of two phases of fluorene-4-carboxylic acid from room-temperature growths were studied.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)