Przejdź do
299138
Nitromethane-13C,d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
4100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
101 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-KQORAOOSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)