Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CO(CH2)12CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-790-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
95%
form
solid
bp
212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
InChI key
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?