Merck
297941
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lowest observable adverse effect levels of 2-methoxy-3-methylpyrazine which inhibits ciliary beat frequency, oocyte pickup rate and infundibular smooth muscle contraction in the hamster oviduct has been evaluated[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karen Riveles et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 2, 23-23 (2004-05-14)
Our past studies have shown that cigarette smoke inhibits oviductal functioning in vivo and in vitro. The goals in this study were to identify pyrazine derivatives in cigarette smoke solutions that inhibit ciliary beat frequency, oocyte pickup rate, and infundibular