Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C10H6COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
form
solid
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O/c1-9-3-4-13-8-11(10(2)14)5-6-12(13)7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
SPAYGOAEIJHIDE-UHFFFAOYSA-N
General description
Condensation of 6′-methyl-2′-acetonaphthone (6-methyl-2-acetonaphthone) with various m- and p-substituted benzaldehydes under solvent free conditions to yield E-2-propen-1-ones has been reported.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?