Przejdź do
29570
1,3-Cyclooctadiene
technical, ≥95% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-929-1
Beilstein/REAXYS Number:
2321915
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.494
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
InChI key
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
General description
Enantiodifferentiating geometrical photoisomerizations of (Z,Z)-1,3-cyclooctadiene was studied using "cyclodextrin nanosponge", as a supramolecular sensitizing host. Dendrimer-encapsulated Pd-Rh bimetallic nanoparticle catalyzed partial hydrogenation of 1,3-cyclooctadiene has been reported.
Application
1,3-Cyclooctadiene has been used in the preparation of 2-cyclooct-2-en-1-yl-1,3-cyclooctadiene, a novel bicyclic triene.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1700-10-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)