Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
16.04
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-812-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718732
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
gas
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
0.55 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
gas
autoignition temp.
998 °F
expl. lim.
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
density
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Other Notes
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?