Przejdź do
295302
Ethane
≥99%
Synonim(y):
Ethane gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.07
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-814-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730716
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
gas
Produkt 295302 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
assay
≥99%
form
gas
autoignition temp.
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
density
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethane, an aliphatic hydrocarbon, is a major constituent of natural and shale gas. It is a major feedstock for the preparation of ethylene and other value-added chemicals like aromatic hydrocarbons.
Application
Ethane can be used to prepare:
  • Ethylene via oxidative dehydrogenation reaction using different catalytic systems.
  • Ethanol via oxidation reaction, which is catalyzed by cytochrome P450 BM3.
  • Carbon nanofibers via decomposition method using nickel catalyst supported by a carbon nanotube.
Packaging
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethane
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-211.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-135 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)