Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
1.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
>760 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
27 %
bp
−24.8 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Compatible with the following:
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-41.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-10-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is there a configuration of this product that can dispense liquid DME, such as a siphon tank, or an adapter that we can order to achieve this goal?
1 answer-
This product is packaged in a Sure/Pac™ cylinder. The necessary accessories compatible with this product include the following: Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446, PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880, Brass hose adapter Z146811, and Aldrich® mini gas regulator Z513539.