Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142100
EC Number:
200-847-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Produkt 295183 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
1.45 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
autoignition temp.
928 °F
expl. lim.
10.4 %
bp
−33 °C (lit.)
mp
−128 °C (lit.)
SMILES string
C1CC1
InChI
1S/C3H6/c1-2-3-1/h1-3H2
InChI key
LVZWSLJZHVFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclopropane has been used as the pseudo-π unsaturated hydrocarbon prototype to study the rotational spectrum of its complex formed with chlorine monofluoride and the similarity of this complex with isotopomers.
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-19-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?