Przejdź do
295167
Chlorotrifluoroethylene
98%
Synonim(y):
CTFE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCF=CF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.47
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-201-8
MDL number:
Assay:
98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.13 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
contains
1% tributylamine as inhibitor
bp
−28.4 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
SMILES string
F\C(F)=C(\F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)