Merck
295159
Chloropentafluoroethane
≥98%
Synonim(y):
CFC-115
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2ClF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.47
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2ClF5/c3-1(4,5)2(6,7)8
InChI key
RFCAUADVODFSLZ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in steel cylinders
Other Notes
Brass regulator Z146706 or Z146714 is recommended.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)