Przejdź do
294985
Allene
≥95%
Synonim(y):
Propadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.06
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-335-3
Beilstein/REAXYS Number:
1730774
MDL number:
Assay:
≥95%
Aby zapytać o ten produkt 294985, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.42 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6795 mmHg ( 21 °C)
assay
≥95%
expl. lim.
13 %
bp
−34 °C (lit.)
mp
−136 °C (lit.)
SMILES string
C=C=C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2
InChI key
IYABWNGZIDDRAK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Allene is extensively used in a variety of photochemical, thermal, and transition metal-mediated cycloadditions.
  • It can be lithiated to obtain allenyllithium which reacts with alkyl halides to afford terminal allenes.
  • Additional application includes the preparation of reagents such as isopropenylsilanes and isopropenylstannanes by reacting with stannyl and silyl cuprates respectively.
Packaging
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)