Przejdź do zawartości
29462
Dichloro-cyclohexyl-methylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Cyclohexyl-dichloro-methylsilane, Cyclohexyl-methyl-dichlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.18
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
226-956-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2935173
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.471
bp
83 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)