Merck
293784
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl nitrate
97%
Synonim(y):
2-Ethyl-1-hexyl nitrate, 2-Ethylhexanol nitrate, Nitronal
Wybierz wielkość
1 L
379,00 zł
2.5 L
781,00 zł
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
379,00 zł
2.5 L
781,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2ONO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrate
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
NKRVGWFEFKCZAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Biodegradation of 2-ethylhexyl nitrate (2-EHN) by Mycobacterium austroafricanum IFP 2173 has been studied[1]. Biodegradation of 2-EHN was studied in biphasic liquid cultures using an inert non-aqueous phase liquid such as 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane as solvent[2].
Zastosowanie
2-Ethylhexyl nitrate (2-EHN) is a major fuel additive, has been used to increase the cetane number of diesel[1].
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
169.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.1 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Elodie Nicolau et al.
Applied and environmental microbiology, 74(20), 6187-6193 (2008-08-30)
2-Ethyhexyl nitrate (2-EHN) is a major additive of fuel that is used to increase the cetane number of diesel. Because of its wide use and possible accidental release, 2-EHN is a potential pollutant of the environment. In this study, Mycobacterium
Elodie Nicolau et al.
Research in microbiology, 160(10), 838-847 (2009-10-21)
2-Ethyhexyl nitrate (2-EHN) is a synthetic chemical used as a diesel fuel additive, which is recalcitrant to biodegradation. In this study, the enzymes involved in 2-EHN degradation were investigated in Mycobacterium austroafricanum IFP 2173. Using two-dimensional gel electrophoresis and a
Floriane Solano-Serena et al.
Biodegradation, 20(1), 85-94 (2008-06-24)
The 2-ethyhexyl nitrate (2-EHN) is currently added to diesel oil to improve ignition and boost cetane number. The biodegradability of this widely used chemical needed to be assessed in order to evaluate the environmental impact in case of accidental release.
Marc Auffret et al.
Applied and environmental microbiology, 75(24), 7774-7782 (2009-10-20)
Two strains, identified as Rhodococcus wratislaviensis IFP 2016 and Rhodococcus aetherivorans IFP 2017, were isolated from a microbial consortium that degraded 15 petroleum compounds or additives when provided in a mixture containing 16 compounds (benzene, toluene, ethylbenzene, m-xylene, p-xylene, o-xylene
S Someroja et al.
Toxicology letters, 19(1-2), 189-193 (1983-10-01)
Rats injected i.p. with 100 mg ethylhexyl nitrate/kg body wt excreted 0.3% of the dose in the urine within 24 h. No urinary nitrite was found within 5 postinjection hours while an output of 26.9 +/- 15.8 micrograms nitrite/h X
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 「第4類: 引火性液体、第三石油類、危険等級III、非水溶性液体」とありますが、分子構造から見ると第5類に分類されると思われます。また、記憶違いかもしれませんが、以前は第5類だったと記憶しています。何か、法令の改正などにより危険物の分類が変更されたのでしょうか。
    1 answer
    1. 2-Ethylhexyl nitrate has a flash point of 76.1°C (169°F). It is has a GHS (Globally Harmonized System) Flammability rating of 4, the least hazardous. While 2-Ethylhexyl nitrate is combustible, it is not as hazardous as, for example, Butane which has a GHS Flammability rating of 1; flammability is rated on a scale from 1-4 based on the flash point.
      Please download the current Safety Data Sheet (SDS) for Product 293784 for the most current information.
      Helpful?
  4. What solubility in water has 2-EHN?
    1 answer
    1. This product is slightly soluble in water at 0.0125 g/L at 20 °C (68 °F).