Merck
293571
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.36
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES string
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)